Learn More
Invitrogen™ PED-A1 (N-((6-(2,4-DNP)Amino)Hexanoyl)-1-(BODIPY™ FL C5)-2-Hexyl-Sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine) (Phospholipase A1 Selective Substrate)
Click to view available options
Menge:
100 µg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Molecular Probes Phospholipase-Substrate sind farbstoffmarkierte Phospholipide, die zur Überwachung der Phospholipase A (PLA)-Aktivität in gereinigten Enzympräparaten, Zelllysaten und lebenden Zellen verwendet werden.
- Markierung (Ex/Em): PED-A1
- Spezifität: PLA1
- Spaltprodukt: BODIPY™ FL C5
- Lyophilisiertes Produkt kann zur Verwendung in DMSO gelöst werden
- Fluoreszenz wird entweder in Mikrotiterplatten-Assays oder mit Durchflusszytometrie gemessen
- Membrangängig
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zellpermeabilität | Membrangängig |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Form | Fest |
| Produktlinie | BODIPY |
| Menge | 100 µg |
| Substrat | Selektives Substrat der Phospholipase A1 |
| Substrate Properties | Lipidbasiertes Substrat |
| Target Enzyme | Phospholipase |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Mehr anzeigen |