Learn More
Invitrogen™ Phen Green™ FL, Diacetate, cell permeant
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
- Weist Cu2+, Cu+, Fe22+, Hg2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ und Ni2+ nach
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Zink- und Schwermetallionen-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilität und Proliferation von Zellen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | FL-Diazetat |
| Farbstofftyp | Zinkindikator, Eisenindikator, Nickelindikator, Quecksilberindikator, Cadmiumindikator, Kupferindikator, Blei-Indikator |
| Produktlinie | Phen Grün |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |