Learn More
Invitrogen™ Phen Green™ SK, Diacetate
Beschreibung
- Weist Cu2+, Cu+, Fe22+, Hg2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ und Ni2+ nach
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung, Zink- und Schwermetallionen-Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Diazetat |
| Farbstofftyp | Zinkindikator, Eisenindikator, Nickelindikator, Quecksilberindikator, Cadmiumindikator, Kupferindikator, Blei-Indikator |
| Produktlinie | Phen Grün |
| Menge | 1 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |