Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Green E. coli Bioparticles™ Konjugat für die Phagozytose
Artikelnummer. 13375464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 2 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13375464 5 x 2 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13375464 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. P35366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.00 €
    560.65 € / 10 Milligramm
    Sparen 23.35 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nehmen Sie intrazelluläre Bildgebung von Endozytose und Phagozytose mit dem pHrodo Green E. coli BioParticles Konjugat für Phagocytose vor. Das Produkt enthält pHrodo Green Indikatorfarbstoff und ist für HCS, HTS, Fluoreszenz-Mikrotiterplatte und Durchflusszytometrie geeignet.
Achieve faster staining and more accurate results without the need for wash steps or quencher dye with pH-sensitive pHrodo Green E. coli BioParticles Conjugate for Phagocytosis. This dye-bioparticle conjugate provides faster and more accurate results than any other dye-bioparticle conjugate and has reduced signal variability and improved timing in sensitive experiments. pHrodo Green dye conjugates are non-fluorescent outside the cell, but fluoresce bright green in phagosomes, specifically detecting intracellular phagocytosis and endocytosis. The pHrodo Green E. coli BioParticles Conjugate can also be multiplexed with a wide variety of blue, red, and far-red dyes reporters such as Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFPs, and Mitotracker Deep Red, among many others.
Wie unsere pHrodo™ Red Farbstoffkonjugate liefern die neuen pH-empfindlichen pHrodo™ Green Farbstoffkonjugate schnellere und genauere Ergebnisse als alle anderen Phagozytose-Assays. PHrodo™ Green Konjugate sind außerhalb der Zelle bei neutralem pH-Wert nicht fluoreszierend, fluoreszieren jedoch hellgrün bei saurem pH-Wert, z. B. in Phagosomen. Schnellere Färbung und genauere Ergebnisse ohne erforderliche Waschschritte oder Quencher-Farbstoffe.
• Spezifischer Nachweis von Phagozytose und Endozytose
• Reduziert die Signalvariabilität und verbessert das Zeitverhalten in empfindlichen Experimenten
• Ausreichend für 100 Tests, wenn 100 µl in jedem Well einer 96-Well-Platte verwendet werden
• Multiplexing mit anderen kompatiblen Farbstoffen wie rot fluoreszierendem Protein, TMRM, NucBlue™ Hoechst und CellROX™ Tiefrot
Da die Fluoreszenz des neuen pHrodo™ Grün Farbstoffs erheblich ansteigt, wenn der pH-Wert von neutral auf sauer absinkt, ist er ein ideales Hilfsmittel zur Untersuchung der Phagozytose und ihrer Regulierung durch Medikamente und/oder Umweltfaktoren. Die fehlende Fluoreszenz außerhalb der Zelle macht Waschschritte und Quencher-Farbstoffe überflüssig.
Verwendung des gebrauchsfertigen pHrodo™ Grün E. coli BioParticles™ Konjugats für Bildgebung, High-Content-Screening, Hochdurchsatz-Screening und Durchflussanwendungen. pHrodo™ Grün ist auch als Konjugat von Zymosan BioParticles™, S. aureus BioParticles™ oder Dextran 10.000 MW erhältlich. Verwenden Sie pHrodo™ grünen STP-Ester oder pHrodo™ grünes Maleimid, um andere Konjugate wie Antikörperkonjugate zu erzeugen.
Nur für Forschungszwecke- Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren vorgesehen.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Säugetiere
Farbe Grün
Inhalt und Lagerung Bei – 20 °C, mit Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern.
Beschreibung pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Konjugat für die Phagozytose
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung, Konfokalmikroskop, Floid™ Zellbildgebungsystem, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät
Produkttyp Konjugat
Farbstofftyp pHrodo™ Grün
Form Fest
Produktlinie pHrodo
Menge 5 x 2 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies E. coli
Anregung/Emission 509/533
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.