Learn More
Invitrogen™ Multiplexed Proteomics™ Phosphoprotein Gel Stain Kits (with Pro-Q™ Diamond and SYPRO™ Ruby Gel Stains)
Our new Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or phosphoprotein-specific antibodies and western blot analysis.
Marke: Invitrogen™ M33305
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Our new Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain provides a convenient method for selectively staining phosphoproteins in acrylamide gels, without the need for blotting or phosphoprotein-specific antibodies and western blot analysis. This reagent, when combined with our total protein stain, SYPRO Ruby Protein Gel Stain, becomes a powerful combination for quantitative proteome analysis.
Unser neues Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gelfärbemittel bietet eine praktische Methode zur selektiven Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamid-Gelen, ohne dass Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper und Western Blot-Analysen erforderlich sind. Dieses Reagenz wird in Kombination mit unserem Gesamtproteinfärbemittel (SYPRO Ruby Proteingel-Färbemittel) zu einem leistungsstarken Mittel für die quantitative Proteomanalyse. Dieses praktische Paket aus Pro-Q Diamond Phosphoproteingel-Färbemittel und SYPRO Ruby Proteingel-Färbemittel enthält je 1 l (Kat. Nr. M-33305) oder 200 ml aller Färbemittel (Kat. Nr. M-33306).Die Merkmale beinhalten:
• Empfindlich — Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel-Färbemittel bietet Nachweisgrenzen von 1 bis 16 ng Phosphoprotein pro Band
• Bequem —Selektive Färbung von Phosphoproteinen in Acrylamidgelen ohne Blotting- oder phosphoproteinspezifische Antikörper- und Western Blot-Analysen. SYPRO Ruby Gel-Färbemittel wird anschließend zur Einfärbung des Gesamtproteins verwendet und vereinfacht die Bestimmung der Phosphorylierungsebene
• Lineares Signal — Aufgrund ihrer ausgezeichneten Linearität über drei Größenordnungen sind Pro-Q Diamond Phosphoprotein- und SYPRO Ruby Gel-Färbemittel ideal zur Quantifizierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• Pro-Q Diamond Phosphoprotein-Gelfärbemittel, 1 l • SYPRO Ruby Protein Gelfärbemittel, 1 l Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt. |
|
In-Gel-Detektion | |
SYPRO Ruby, Pro-Q Diamond | |
PRO-Q™, SYPRO™ | |
Raumtemperatur |
Multiplexed Proteomik™ Phosphoproteingel-Färbekit Nr. 1 | |
Fluoreszenz | |
Phosphoprotein-Gel-Färbekit | |
1 l pro Farbstoff | |
Proteine (Phosphoproteine) |