missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Qtracker™ 605 Cell Labeling Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
100 μl Qtracker Nanokristalle, Komponente A (2 μM in 50 mM Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2).
- Im Nahinfrarotbereich fluoreszierende Qdot 525 Nanokristalle lassen sich mit Hilfe eines firmeneigenen Ziel-Peptids in das Zytoplasma lebender Zellen einbringen
- In Zellen liefern Qtracker Marker eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann und nicht in benachbarte Zellen in der Population übertragen wird
- Qtracker 525 Marker besitzt Anregungs-/Emissionslinien (Ex/Em) von (405-485/525) nm.
- Sorgen für eine intensive, stabile Fluoreszenz, die über mehrere Generationen hinweg verfolgt werden kann
- Hervorragende Werkzeuge für Langzeit-Tracking- oder Bildgebungsstudien von lebenden Zellen, einschließlich Migration, Motilität, Morphologie und anderen Zellfunktions-Assays
- Die zytoplasmatische Abgabe durch diesen Mechanismus wird nicht durch ein spezifisches Enzym vermittelt; daher wurde keine Zelltypspezifität beobachtet
- Die Aufnahme erfolgt in der Regel in unter 1 Stunde.
- Kompatibel mit serumempfindlichen Zellen; intensive Fluoreszenz wird in komplexen zellulären Umgebungen und unter verschiedenen biologischen Bedingungen aufrechterhalten, einschließlich Veränderungen des intrazellulären pH-Werts, der Temperatur und der metabolischen Aktivität
- Beobachten Sie markierte Zellen mit extensiver kontinuierlicher Beleuchtung, ohne dass Probleme mit Photobleichung und Abbau auftreten, die häufig mit organischen Farbstoffen einhergehen
- Verteilt in Vesikeln im Zytoplasma, und werden von Tochterzellen für mindestens sechs Generationen vererbt
- In einigen Zelllinien bis zu eine Woche nach dem Einbringen beobachtbar
- Kein Austreten aus intakten Zellen, die von benachbarten Zellen in der Population aufgenommen werden sollen
- Mit Qtracker-Reagenz-markierte lebende Zellen können auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-/Konfokal-Mikroskopie, Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten und High-Content-Bildgebungssystemen, einfach überwacht werden
- Die Zytotoxizität von Materialien wurde an verschiedenen Zelllinien getestet, darunter CHO-, HeLa-, U-118, 3T3-, HUVEC- und Jurkat-Zellen: Die Markierung scheint nur minimale Auswirkungen auf die zelluläre Oberflächenmarkerexpression, Zellproliferation, zelluläre Enzymaktivität und Zellmotilität zu haben
- Nach der Markierung haben Forscher eine Vielzahl von Anwendungen gezeigt, darunter Zell-Co-Kultur und Zellassemblierung in heterotypische Assemblys, Multilinien-Differenzierung, Transdifferenzierung im Vergleich zur Zellfusion, embryonale und mesenchymale Stammzellenverfolgung und Zellmigrationsdynamik
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing und -tracking, Zelluläre Bildgebung, Endosome, Allgemeines Zelltracing, Immunfluoreszenz (IF), In-vivo-Bildgebung, Lysosome, Neuronales Tracing, Organellen-Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält 100 μl Qtracker™ Nanokristalle, Komponente A (2 μm in 50 mm Boratpuffer, pH-Wert 8,3) und 100 μl Qtracker™ Träger, Komponente B (phosphatgepufferte Salzlösung, pH-Wert 7,2). Bei 2–6 °C lagern. Nicht einfrieren. Mindestens 6 Monate lang stabil. |
| Menge | 1 Kit |
| Produktlinie | QTRACKER, Qdot |
| Reagenztyp | Reagenzien für die Zellmarkierung |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | Zellmarkierungskit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur