Learn More
Invitrogen™ RediPlate™ 96 EnzChek™ Serine/Threonine Phosphatase Assay Kit
Beschreibung
Das RediPlate 96 EnzChek Serin/Threonin-Phosphatase-Assay-Kit liefert einen schnellen, einfachen und direkten fluoreszenzbasierten Assay zum Nachweis von Serin/Threonin-Phosphatasen und deren entsprechenden Modulatoren und Inhibitoren. Im Gegensatz zu anderen Mikrotiterplatten-Assays stellt dieses Kit die erforderlichen Reagenzien bereit, die in eine 96-Well Mikrotiterplatte vordispensiert werden. Rekonstituieren Sie einfach das fluorogene Substrat in den Assay-Wells mit Puffer, fügen Sie die gewünschte Probe in die Wells ein, inkubieren und quantifizieren Sie die Fluoreszenz dann mit jedem standardmäßigen fluoreszenzbasierten Mikrotiterplattenlesegerät. In jedem Assay-Well sind Inhibitoren enthalten, um sicherzustellen, dass der Assay selektiv für Ser/Thr PPasen ist. Andere Phosphatasen, einschließlich Tyrosin Phosphatase, reagieren nicht signifikant mit dem Substrat. Weitere Vorteile dieses Assays sind die Kompatibilität mit nichtionischen Detergenzien und die Unempfindlichkeit gegenüber freiem Phosphat.
Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphataseaktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Identifizierung und Validierung von Zielen und Ableitungen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Serin/Threonin-Phosphatase-Assay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Phosphatase-Assay |
| Farbstofftyp | DiFMU |
| Emission | 358⁄452 |
| Produktlinie | EnzChek, RediPlate |
| Menge | 1 x 96-Well-Platte |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |