Learn More
Invitrogen™ Resorufin β-D-Galactopyranoside
Artikelnummer. 11513677
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11513677
Marke: Invitrogen™ R1159
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für das Hydrolyseprodukt Resorufin
Das fluorogene β-Galactosidase-Substrat Resorufin β-D-Galactopyranosid liefert das Hydrolyseprodukt Resorufin mit Absorptions-/Emissionsmaxima bei 571/585 nm.
Beta-Galactosidase-Assays, Zellanalyse, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Glykosidase, Neuraminidase und verwandte Enzymaktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Menge 25 mg
Substrat Beta-Gal-Substrat
Substrate Properties Chemisches Substrat
Anregung/Emission 571⁄585
Versandbedingung Raumtemperatur