Learn More
Invitrogen™ Rhod-2, AM, membrangängig
Artikelnummer. 11533677
Click to view available options
Menge:
1mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11533677
Marke: Invitrogen™ R1245MP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zellen können mit AM-Estern dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird.
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz aufweisen. Sie werden in vielen Untersuchungen des Calciumsignalwegs eingesetzt, u. a. auch bei der Messung von Ca2+ in Zellen und Geweben mit hoher Eigenfluoreszenz und auch zur Erkennung der von Photorezeptoren und photoaktivierbaren Chelatoren ausgehenden Ca2+-Freisetzung.
  • Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird in der Regel mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
  • Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Rhod-2 (552/581 nm)
  • Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: >100-fach
  • Kd für Ca2+ bei fehlendem Mg2+, in Puffer: ca. 570 nM
  • Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
  • Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+.
  • Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Färben
Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
Menge 20 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur