Learn More
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(CBZ-L-Isoleucyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide), Dihydrochloride (BZiPAR)
Artikelnummer. 11560646
Click to view available options
Menge:
5 mg
Artikelnummer. 11560646
Marke: Invitrogen™ R6505
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Empfindliches und selektives Substrat für Protease-Assays
Dieses Molecular Probes™ Bisamid-Derivat von Rhodamin 110 (R110) ist ein empfindliches und selektives Substrat für die Assayierung von Proteasen in Lösung oder in lebenden Zellen. Diese fluorogenen Substrate enthalten eine Aminosäure oder ein Peptid, das kovalent mit jeder Aminogruppe von R110 verbunden ist. Nach enzymatischer Spaltung wird das nicht fluoreszierende Bisamid-Substrat zuerst in das fluoreszierende Monoamid und dann in R110 umgewandelt, wobei die Fluoreszenz weiter zunimmt.
  • Das Substrat kann zur kontinuierlichen Messung der Enzymaktivität in Zellextrakten und aufgereinigten Enzympräparaten mit einem Fluorometer oder Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät verwendet werden
  • Substratbezeichnung: (CBZ-Ile-Pro-Arg)2R110
  • Geeignet für die Messung von: Trypsin
  • Anregung/Emission von R110: (498/521 nm)
  • Membrangängig
Eigenschaften des R110 Reaktionsprodukts
  • Hat Spektraleigenschaften, die denen von Fluorescein ähneln, wodurch es mit standardmäßigen Fluorescein-Filtersätzen kompatibel ist
  • Die Signal-Hintergrund-Verhältnisse sind aufgrund des hohen Extinktionskoeffizienten von R110 gut
  • Im Gegensatz zu Fluorescein ist die Fluoreszenzintensität des Rhodamin 110 Reaktionsprodukts konstant von pH-Wert 3–9
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Protease/Peptidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Membrangängig
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluorescence
Form Fest
Menge 5 mg
Substrat Caspase-Substrat
Substrate Properties Peptid-basiertes Substrat
Target Enzyme Trypsin
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.