Learn More
Invitrogen™ SYTO™ 60 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain – 5 mmol-Lösung in DMSO
Beschreibung
Der membrangängige, rot fluoreszierende Nukleinsäure-Farbstoff SYTO 60 erzeugt bei Bindung an Nukleinsäuren eine helle, rote Fluoreszenz. Da die Färbungsmuster der SYTO Farbstoffe in lebenden Zellen zwischen Zelltypen variieren können, bieten wir das SYTO Red Fluorescent Nucleic Acid Stain Sampler Kit (S-11340), damit Forscher den für ihr System am besten geeigneten rot fluoreszierenden SYTO Farbstoff auswählen können.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Anregungswellenlängenbereich | 652 nm |
| Farbstofftyp | Membrangängig |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
| Menge | 250 μl |
| Volumen (metrisch) | 250 μl |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Beschreibung | SYTO™ 60 Red Fluorescent Nucleic Acid Stain – 5 mmol-Lösung in DMSO |
| Emission | 678 nm |
| Mehr anzeigen |