Learn More
Invitrogen™ Tetramethylrhodamin, Ethylester, Perchlorat (TMRE)
Artikelnummer. 11560796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11560796 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11560796 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. T669
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 €
    377.65 € / 25 Milligramm
    Sparen 28.35 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie
Tetramethylrhodamin-Ethylester (TMRE) ist ein zellgängiger, kationischer, rot-orange fluoreszierender Farbstoff, der sich in aktiven Mitochondrien anreichert.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, mitochondrische Funktion, Mitochondrienstruktur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot-Orange
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp TMRE
Menge 25 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Mitochondrien
Anregung/Emission 549/574 nm
Molekulargewicht 514.96