Learn More
Invitrogen™ Tetramethylrhodamin, Methylester, Perchlorat (TMRM)
Product Code. 11550796
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Unit Size:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11550796 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 11550796 Supplier Invitrogen™ Supplier No. T668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 €
    357.65 € / 25 Milligramm
    Sparen 39.35 €
    9% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung in der Fluoreszenzmikroskopie
Tetramethylrhodaminmethylester (TMRM) ist ein membrangängiger, kationischer, rot-orange fluoreszierender Farbstoff, der in aktiven Mitochondrien angereichert wird.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Mitochondrienfunktion
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Rot-Orange
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp TMRM
Menge 25 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Subzelluläre Lokalisation Mitochondrien