Learn More
Invitrogen™ Transferrin From Human Serum, Alexa Fluor™ 680 Conjugate
Artikelnummer. 11510786
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 11510786
Marke: Invitrogen™ T35357
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Markierte LDL-Komplexe sind nützlich bei der Untersuchung der Abgabe von bis zu zwei Fe3+-Atomen über Rezeptor-vermittelte Endozytose
Transferrin ist ein monomeres Serumglykoprotein (ca. 80.000 Dalton), das an einen spezifischen Rezeptor an der Oberfläche von Wirbeltierzellen bindet und über Rezeptor-vermittelte Endozytose bis zu zwei Fe3+-Atome abgibt.
  • Sobald eisentragende Transferrin-Proteine in Endosomen enthalten sind, begünstigt die saure Umgebung die Dissoziation von Eisen vom Transferrin-Rezeptor-Komplex
  • Nach der Freisetzung von Eisen wird Apotransferrin zur Plasmamembran recycelt, wo es von seinem Rezeptor freigesetzt wird, um mehr Eisen zu ergattern
  • Fluoresznte Transferrin-Konjugate können daher mit fluoreszentem LDL zur Unterscheidung der lysosomal gerichteten und recycelnden endosomalen Wege verwendet werden
  • Bei Experimenten wird in der Regel fluoroszenzmarkiertes Transferrin zu kultivierten Zellen hinzugefügt und anschließend analysiert
  • Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor 594 (590/617 nm)
  • Menge: 15 mg Feststoff (enthält 5 mg Transferrin-Konjugat)
  • Die Anwendungen umfassen: Bildtransferrin-Rezeptordynamik mit FRET; Beobachtung von Rezeptor-Handel in lebenden Zellen durch konfokale Laser-Scanning-Mikroskopie; Untersuchung von Ereignissen, die während der endosomalen Versauerung auftreten; Messung der Transferrin-Rezeptor-Bindungsaffinität in Säugetieren und Parasiten
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Produkttyp Transferrin
Farbstofftyp Alexa Fluor Farbstoffe
Form Fest
pH 7,2
Produktlinie Alexa Fluor
Menge 5 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Anregung/Emission 679/702
Proteinfamilie Transferrin