Learn More
Invitrogen™ Valinomycin
Artikelnummer. 11510816
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Artikelnummer. 11510816
Marke: Invitrogen™ V1644
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird häufig als Mittel zur Induktion von Apoptose verwendet und eignet sich zur Kalibrierung von potentiometrischen Reaktionen in Membranexperimenten mit potentialabhängigen Farbstoffen.
  • Valinomycin ist ein natürliches, lipidlösliches Molekül (Mr = ca. 1.110), das Kaliumionen bindet und deren Transfer über Lipiddoppelschichten erleichtert (d. h. es handelt sich um ein Ionophor)
  • Ein makrozyklisches Molekül, das aus 12 wechselnden Aminosäuren und Estern gebildet wird, synthetisiert durch spezifische Streptomyces
  • Zeigt eine 10.000-fache Selektivität für K+ über Na+
  • Valinomycin ist ein potentes Antibiotikum
  • K+ selektives Ionophor
  • Neutral geladen
  • Löslich in Ethanol, DMSO usw., aber unlöslich in Wasser
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung, Natrium- und Kaliumnachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen.
Produkttyp Valinomycin
Farbstofftyp Ionophor
Menge 25 mg
Versandbedingung Raumtemperatur