Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Cell Adhesion Assay Kit
Beschreibung
Das Vybrant™ Zelladhäsions-Assay-Kit ist ein schneller und empfindlicher Assay zur Messung der Zell-Zell- oder Zell-Oberflächenadhäsion bei einer Vielzahl von Zelltypen. In diesem Assay werden Zellen mit Calcein AM markiert und dürfen dann adhärieren. Nach der Entfernung der nicht adhärenten Zellen wird die Anzahl adhärenter Zellen anhand der Calcein-Fluoreszenz berechnet.
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellproliferation, Zell-Tracing und -Tracking, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Allgemeines Zell-Tracing, High-Content Screening (HCS), Neuronales Tracing, Target-basierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zelladhäsionsassay |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | Färben |
| Farbstofftyp | Andere Etiketten oder Farbstoffe |
| Format | 96-Well Platte |
| Produktlinie | Vybrant |
| Menge | 1 Kit |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |