Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ DiI Zellkennzeichnungslösung
Beschreibung
DiI ist schwach fluoreszierend, bis es in Membranen eintritt. Dieser orange-rot fluoreszierende Farbstoff, der ein ähnliches Spektrum wie Tetramethylrhodamin aufweist, wird oft als langfristiger Tracer für neuronale und andere Zellen verwendet. DiI ist auch als Feststoff (D-282), als Paste (N-22880) oder in Kristallform (D-3911) erhältlich.
Zellanalyse, Zellproliferation, Zelltracing & Tracking, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, allgemeines Zelltracing, mikrobielles Tracking, neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Rot-Orange |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer |
| Menge | 1 ml |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Produktlinie | Vybrant |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Markertyp | Fluorescent Dye |
| Produkttyp | Zellenetikettierungslösung |
| SubCellular Localization | Zellmembranen und Lipide, Lipids |
Sicherheit und Handhabung
- Vybrant DiI Cell-Labeling Solution
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol