Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Phagocytosis Assay Kit
Artikelnummer. 10552903
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10552903 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10552903 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. V6694
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Beobachtung und Quantifizierung des Phagozytoseprozesses in humanen Polynuklearzellen und Maus-Makrophagen durch Internalisierung eines Fremdpartikels
  • Fremdpartikel werden abgetötet, E. coli (K-12 Stamm)-Zellen, die mit Fluorescein-Farbstoff markiert wurden
  • Neben der gefriergetrockneten E. coli BioParticles™ Komponente enthält das Kit eine trypanblaue Lösung (zum Quenching von Fluoreszenz aus Partikeln, die nicht internalisiert wurden) sowie Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Durchführung dieses Phagozytose-Assays in einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät
  • Die mit diesem Kit verwendete Methodik wurde unter Verwendung einer adhärenten murinen Makrophagen-Zelllinie (J774) entwickelt; durch Modifizierung der Zellkulturbedingungen können Forscher diesen Phagozytose-Assay jedoch an andere adhärente Zelllinien anpassen
  • Die Partikel sind mit Fluorescein markierte E. coli (K-12-Stamm)
  • Das Kit liefert ausreichend Reagenzien für ca. 250 Tests mit 96-Well Platten
  • Die Fluoreszenzmessung erfolgt mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät (Ex/Em bei 480/520 nm)
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Phagozytose-Assaykit
Farbstofftyp Klassische Farbstoffe
Format 96-Well Platte
Produktlinie Vybrant
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies E. coli
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.