Learn More
Invitrogen™ X-Gal (5-Bromo-4-Chlor-3-Indolyl β-D-Galactopyranosid)
Artikelnummer. 10032352
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10032352 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10032352 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B1690
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Weit verbreitetes chromogenes Substrat für β-Galactosidase
Das Substrat liefert einen dunkelblauen Niederschlag an der Stelle der enzymatischen Aktivität. X-Gal eignet sich für zahlreiche histochemische und molekularbiologische Anwendungen, einschließlich des Nachweises der lacZ-Aktivität in Zellen und Geweben. Im Gegensatz zu β-Glucuronidase als Genmarker kann β-Galactosidase ohne Aktivitätsverlust in Zellen und Geweben mit Glutaraldehyd fixiert und mit X-Gal in hoher Auflösung nachgewiesen werden.
Zusätzliche Informationen über Glykosidase-Enzyme
Glykosidase-Enzyme weisen eine sehr hohe Selektivität für die Hydrolyse ihrer bevorzugten Zucker auf. Beispielsweise hydrolysiert β-Galactosidase rasch β-D-Galactopyranoside, hydrolysiert aber in der Regel weder die anomeren α-D-Galactopyranoside noch die isomeren β-D-Glucopyranoside. Die endogene Glykosidase-Aktivität wird häufig zur Charakterisierung von Mikroorganismen und zur selektiven Markierung von Organellen in Säugetierzellen verwendet; Defekte der Glykosidase-Aktivität sind charakteristisch für mehrere Krankheiten.
Darüber hinaus sind Glykosidasen wichtige Reportergenmarker. Insbesondere lacZ, das β-Galactosidase kodiert, wird in Tieren und Hefen weitgehend als Reportergen verwendet, während das β-Glucuronidase-(GUS)-Gen ein beliebtes Reportergen in Pflanzen ist. Glykosidase-Substrate werden auch in Verbindung mit Glykosidase-konjugierten sekundären Nachweisreagenzien in immunhistochemischen Verfahren und Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assays (ELISAs) verwendet.
  • Chromogensubstrat
  • Zellen-permeabel
  • β-galactosidase Aktivität kann nach der Fixierung noch mit X-Gal erkannt werden
Beta-Galactosidase-Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Klonierung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, IHC-Färbung und -Nachweis, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC), Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Membrangängig
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologie
Menge 1 g
Substrat Beta-Gal-Substrat
Substrate Properties Chemisches Substrat
Substrattyp Beta-Gal-Substrat
Versandbedingung Raumtemperatur