Learn More
Invitrogen™ Zymosan A (S. cerevisiae) BioParticles™, Alexa Fluor™ 594 conjugate
Beschreibung
- Während die Fluoreszenz von Fluorescein-markierten BioParticles Konjugaten in sauren Umgebungen teilweise gequencht wird, ist die Fluoreszenz von Alexa Fluor, BODIPY™ FL, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ Farbstoffkonjugaten über den pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv
- Markierung (Ex/Em): Alexa Fluor594 (ca. 590/617 nm)
- Partikel: Zymosan (S. cerevisiae)
- Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
- Enthält ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel/mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel/mg Feststoff
- Konjugate können zur Verwendung in Phagozytose-Assays in einem Puffer der Wahl rekonstituiert werden
- Fluoreszenz von BioParticles-Konjugaten, die an die Zelloberfläche gebunden sind (aber nicht internalisiert sind), kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quenchers abgeschreckt werden
- Zusätzlich zu zellulären Anwendungen können fluoreszente BioParticles-Konjugate als Durchflusszytometrie-Kalibrierungsreferenzen beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirken
- Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | Ergänzungsstoff |
| Farbstofftyp | Alexa Fluor™ 594 |
| Form | Lyophilisiertes Pulver |
| pH | 3 bis 10 |
| Produktlinie | Alexa Fluor, BioParticles |
| Menge | 2 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |