Learn More
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiae BioParticles™, fluorescein conjugate
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
- Die Fluoreszenz von Fluorescein-markierten BioParticle Konjugaten, die teilweise in sauren Umgebungen gelöscht werden und die Fluoreszenz von Konjugaten mit den Farbstoffen Alexa Fluor, BODIPY™ FL, Tetramethylrhodamin und Texas Red™ ist über einen pH-Bereich von 3 bis 10 gleichmäßig intensiv
- Markierung (Ex/Em): Fluorescein (ca. 494/518 nm)
- Partikel: Zymosan (S. cerevisiae)
- Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
- Enthält ca. 3 x 108 E. coli- oder S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
- Konjugate können im Puffer der Wahl für die Verwendung in Phagozytose-Assays rekonstituiert werden
- Fluoreszenz von BioParticles-Konjugaten, die an die Zelloberfläche gebunden sind (aber nicht internalisiert sind), kann durch Ethidiumbromid, Trypanblau oder andere Quenchers abgeschreckt werden
- Zusätzlich zu zellulären Anwendungen können fluoreszente BioParticles-Konjugate als Durchflusszytometrie-Kalibrierungsreferenzen beim Sortieren von Bakterien und Hefemutanten wirken
- Kleine Partikel können auch nützliche Referenzen für Studien zur Lichtstreuung sein, da sich ihre Größen und Formen in charakteristischer Weise unterscheiden
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenzmikroskop |
| Produkttyp | Biopartikel, Konjugat |
| Farbstofftyp | FITC (Fluorescein) |
| Form | Fest |
| pH | 3 bis 10 |
| Produktlinie | BioParticles |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Mehr anzeigen |