Learn More
Invitrogen™ Zymosan A S. cerevisiae BioParticles™, unlabeled
Artikelnummer. 11590896
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11590896 100 mg 100 Milligramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11590896
Marke: Invitrogen™ Z2849
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Nicht fluoreszierende Produkte sind in Phagozytose-Assays sowie als Kontrollen für die kundenspezifische Markierung mit reaktiven Farbstoffen nützlich.
  • Markierung (Ex/Em): Unmarkiert
  • Partikel: Zymosan (S. cerevisiae)
  • Wird als lyophilisierte Pulver bereitgestellt
  • Enthält ca. 3 x 108 S. aureus-Partikel pro mg Feststoff und ca. 2 x 107 Zymosan-Partikel pro mg Feststoff
  • Konjugate können im Puffer der Wahl für die Verwendung in Phagozytose-Assays rekonstituiert werden
Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zelluläre Bildgebung, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie Endozytose, Exozytose und Phagozytose-Assays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und Nachweis, Ionische Homötase und Signalisierung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Biopartikel, Konjugat
Farbstofftyp Unkonjugiert
Form Fest
Produktlinie BioParticles
Menge 100 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Spezies S. cerevisiae