missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molekularsieb, aktiviert, Typ 3A, 8 bis 12 Mesh, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
250.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Weithalsflasche, PVC-beschichtetes Glas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molekularsieb |
Namenshinweis | Aktiviert, Typ 3A |
Netzgröße | 8 bis 12-Netz |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Relative Dichte | 1 l = 2.10 kg |
Menge | 500 g |
Güte | BAKER ANALYZED™ Reagenz |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'