Learn More
Invitrogen™ OPP (O-propargyl-puromycin)
Artikelnummer. 15451094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15451094 5 mg 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15451094 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C10459
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Alkin-Analogon von Puromycin
OPP (O-Propargyl-Puromycin) ist ein Alkyn-Analogon von Puromycin, das in Methionin-haltigen Komplettmedien effizient in neu übersetzte Proteine integriert wird. Bei Verwendung mit Click-iT® Plus OPP Alexa Fluor® Proteinsynthese-Assays oder Alexa Fluor® Picolylazid-Toolkits bietet OPP eine schnelle, empfindliche und nicht radioaktive Methode zum Nachweis der Proteinsynthese mittels Fluoreszenzmikroskopie, High-Content-Bildgebung oder Durchflusszytometrie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Exsikkator (-5° bis -30 °C) lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenzmikroskopie, High-Content-Bildgebung, Durchflusszytometrie
Produkttyp OPP
Produktlinie OPP (O-Propargyl-puromycin)
Menge 5 mg
Reagenztyp Kennzeichnungsreagenz für naszide Proteine