Learn More
Molybdän-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Molybdenum sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Menge | 1 Ea. |
CAS | 7439-98-7 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Mo |
MDL-Nummer | MFCD00003465 |
Synonym | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in nitric acid and sulfuric acid. Slightly soluble in hydrochloric acid. |
InChI-Schlüssel | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |