Learn More
Mometasone furoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451967
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 16451967
Marke: Medchem Express HY13693
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Mometasone furoate (Sch32088) is a glucocorticoid receptor agonist with anti-inflammatory and anti-allergic activity. Mometasone furoate acts as a corticosteroid agent and used for topical applications in chronic skin eczema and airway inflammation management of asthma in vivo
Mometasone furoate (Sch32088) is a glucocorticoid receptor agonist with anti-inflammatory and anti-allergic activity. Mometasone furoate acts as a corticosteroid agent and used for topical applications in chronic skin eczema and airway inflammation management of asthma in vivo
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mometasone furoate
CAS 83919-23-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H30Cl2O6
Menge 50 mg
Synonym Sch32088
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (95.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CCl)=O)(OC(C3=CC=CO3)=O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4(Cl)[C@@H](O)C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 521.43
Formelmasse 521.43
Reinheit (%) 99.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.