Learn More
Monastrol, MedChemExpress
Beschreibung
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Monastrol |
| CAS | 329689-23-8 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H16N2O3S |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (±)-Monastrol |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 292.35 |
| Mehr anzeigen |