Learn More
MedChemExpress Moniliformin sodium salt
Artikelnummer. 16470939
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16470939 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16470939 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY101905
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Moniliformin sodium salt is a potent mycotoxin isolate from Fusarium moniliforme.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekulargewicht 120.04 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
CAS 71376-34-6
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.35%
Löslichkeit H2O : 100 mg/mL (833.06 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (374.88 mM)
Ziel Fungal∣Antibiotic
Menge 1 mg