Learn More
Mono-Methyleisophthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3771113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10643995 1 g Glasflasche 1 Gramm
10316464 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10643995
Marke: Thermo Scientific Acros 398230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1877-71-0 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1877-71-0
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00029972
InChI-Schlüssel WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl isophthalate, methyl hydrogen isophthalate, isophthalic acid monomethyl ester, monomethyl isophthalate, isophthalic acid methyl ester, isophthalic acid, methyl ester, isophthalic acid, monomethyl ester, methyl m-phthalate, methyl 3-carboxybenzoate
PubChem CID 601880
IUPAC-Name 3-Methoxycarbonylbenzoesäure
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material mono-Methyl isophthalate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 194°C to 196°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (COOH)C6H4COOCH3
Menge 1 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver