Learn More
Mono-Methyleterephthalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10466052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10466052 5 g Glasflasche 5 Gramm
10013903 25 g Glasflasche 25 Gramm
10170222 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10466052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 352340050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1679-64-7 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1679-64-7
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00002557
InChI-Schlüssel REIDAMBAPLIATC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl benzoic acid, mono-methyl terephthalate, monomethyl terephthalate, methyl terephthalate, methyl hydrogen terephthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, monomethyl ester, terephthalic acid monomethyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid monomethyl ester, terephthalic acid, monomethyl ester, hydrogen methyl terephthalate
PubChem CID 15513
IUPAC-Name 4-Methoxycarbonylbenzoesäure
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material mono-Methyl terephthalate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 219°C to 224°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • mono-Methyl terephthalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.