Learn More
Cole Parmer Mono-Mold Standard Stir Bar with Spinning Ring
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
28.40 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Beschichtung | PTFE |
Material | PTFE |
Typ | Rührstab |
Enthält | Drehring |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15736475
|
Cole Parmer
04612-30 |
3 in. | 1/2 in. |
28.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
- Available with or without spinning rings. Rings reduce contact area between stir bar and vessel, reducing friction and noise.
- Super-strong alnico V magnets remain coupled to drive magnets - resisting spin-out at high speeds.
- Chemically inert
- Low-friction
- Leakproof PTFE coating provides smooth spinning and maximum energy transfer
Spezifikation
Ja | |
PTFE | |
Drehring |
PTFE | |
Rührstab |