Learn More
Monomethyl auristatin E, MedChemExpress
Beschreibung
Monomethyl auristatin E (MMAE
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Monomethyl auristatin E |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 474645-27-7 |
| Farbe | White |
| Menge | 500 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C39H67N5O7 |
| Synonym | MMAE SGD-1010 Vedotin |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : 50 mg/mL (69.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 48 mg/mL (66.85 mM) |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC)C(N[C@H](C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](OC)[C@@H](C)C(N[C@H](C)[C@H](C2=CC=CC=C2)O)=O)=O)OC)C)=O)C(C)C)=O |
| Mehr anzeigen |