Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Monovalente Flagella-Salmonellen-Antiseren H
Verwendung in Objektträger-Agglutinationstests zur Serotypisierung von Salmonellen-Isolaten gemäß Kauffmann-White-Klassifizierung. Pro-Lab Diagnostics™ monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren beinhalten ein umfassendes Sortiment an monovalenten Salmonella-Antigenen, die in kostengünstigen 3.0 ml-Flaschen geliefert werden.
Marke:  Pro-Lab Diagnostics™ PL6125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11989094
  • 104.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Während polyvalente O (somatische) Antiseren bei der anfänglichen Serogruppierung helfen, wird die vollständige Identifizierung von O-Antigenen mit monovalent-spezifischen O-Antiseren erreicht. Der Serotyp der Salmonella-Isolate kann dann mit H (Flagella)-Antiseren bestimmt werden.
  • Gebrauchsfertige verdünnte Antiseren mit 0.01 % Thimerosal als Konservierungsmittel
  • Hergestellt unter Verwendung von Referenzstämmen, die gemäß den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation hergestellt wurden
  • Zertifizierte Leistung des Referenzzentrums
  • In farbcodierten Tropfflaschen
  • Lange Haltbarkeit: Bis zu 5 Jahren ab Herstellungsdatum
Spezifikation
Spezifikation
W.H.O.
Antigenfaktor u
Herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
3,0 mL
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren
Monovalente Flagella (H) Salmonellen-Antiseren
Tropfflasche
Agglutination