Learn More
Montelukast sodium, MedChemExpress
Beschreibung
Montelukast sodium can be used for the reseach of asthma and liver injury. Montelukast sodium also has an antioxidant effect in intestinal ischemia-reperfusion injury, and could reduce cardiac damage. Montelukast sodium decreases eosinophil infiltration into the asthmatic airways. Montelukast sodium can also be used for COVID-19 research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Montelukast sodium |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 151767-02-1 |
| Farbe | White |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C35H35ClNNaO3S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MK0476 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 50 mg/mL (82.21 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |