Learn More
MOPS, 0.5 M Pufferlösung, pH 6.0, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MOPS buffer soln. |
| Konzentration | 0.5 M |
| pH | 6.0 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 mL |
| Geruch | Odorless |