Learn More
MOPS, 0.5 M Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15435619
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15435619 100 mL 100 Milliliter
15445619 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15435619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63369.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
MOPS kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Sie wurde häufig für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Sie wird als Morpholino-Propansulfonsäure-Puffer verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Die Verwendung oberhalb von 20 mM bei der Säugetierzellkulturarbeit wird nicht empfohlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und starken Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS buffer soln.
Konzentration 0.5 M
pH 6.5
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL
Geruch Odorless
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.