Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, für Biochemie
Artikelnummer. 10644862 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10644862 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10245560 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10747573 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10765052 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10644862 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 172630250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90 €
    38.65 € / 25 Gramm
    Sparen 7.25 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Extinktion (1 M aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Chemischer Name oder Material MOPS
Extinktionsbedingungen (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Hinweise zur Zersetzung >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 6352
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Biochemie