Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, für Biochemie
Artikelnummer. p-169968 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10644862
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172630250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Extinktion (1 M aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Chemischer Name oder Material MOPS
Extinktionsbedingungen (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Hinweise zur Zersetzung >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 6352
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Biochemie