missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOPS-EDTA-Natriumacetat-Puffer (MESA), Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15412999
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15412999 500 ml 500 Milliliter
15422999 1 l 1 Liter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15412999

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60184.AP

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
MDL-Nummer MFCD00131625
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.