Learn More
MOPS (feine weiße Kristelle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-27240
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10234673 100 g Glasflasche 100 Gramm
10234723 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10234673
Marke: Fisher BioReagents BP308100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Häufig verwendetes Puffermedium
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 6.5 bis 7.9.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(4-Morpholino)-propan-sulfonsäure
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC-Name 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Schmelzpunkt 277 °C
Farbe Weiß
Hinweise zur Zersetzung >277 °C
pH 2.5 bis 4.0
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Proteasefrei
Prozentgehaltsbereich ≥ 97 %
Identifizierung Test bestanden
Strukturformel CH2CH2OCH2CH2N(CH2)3SO3H
Verpackung Glasflasche
Protease Proteasefrei
Merck Index 15, 6352
Formelmasse 209.26
Reinheit (%) ≥ 97 %
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MOPS
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.