Learn More
MOPS, freie Säure, 100.2%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426591 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426591 500 g 500 Gramm
11406591 25 g -
11416591 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426591 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219483790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.00 €
    451.50 € / 500 Gramm
    Sparen 22.50 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 1132-61-2
Summenformel C7H15NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 209.26
MDL-Nummer MFCD00006183
InChI-Schlüssel DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-[N-morpholino]Propansulfonsäure
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Lösungstyp Puffer
IUPAC-Name 4-(3-Sulfonatoethyl)morpholin-4-ium
Formelmasse 209.3
Reinheit (%) 1.002
Güte Molekularbiologie
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MOPS, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: MOPS