Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MOPS |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 1 kg |
| IUPAC-Name | 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure |
| Formelmasse | 209.3 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MOPS
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: MOPS