Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS-SDS-Laufpuffer (20-fach)
Artikelnummer. 15425159
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15425159 500 ml 500 Milliliter
15435159 1 l 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 15425159
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62847.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MOPS-SDS running buffer (20X) is a buffer frequently used for separating medium- to large-sized proteins on a gel.
MOPS SDS Running Buffer is recommended for separating medium- to large-sized proteins. MOPS-SDS Running Buffer is suitable for protein gel electrophoresis. Use of MOPS buffer allows proteins to run slower than when using MES buffer. This buffer is used in 1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis - See more at:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MOPS SDS Laufpuffer wird zur Trennung mittlerer bis großer Proteine empfohlen. MOPS-SDS Laufpuffer eignet sich für die Proteingel-Elektrophorese. Durch die Verwendung von MOPS-Puffer können Proteine langsamer laufen als beim Einsatz von MES-Puffer. Dieser Puffer wird in 1 D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse verwendet – Weitere Informationen finden Sie unter:
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 1 M MOPS, 1 M Tris-Basis, 2 % SDS und 20 mM EDTA bei pH 7.7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPS-SDS running buffer
Konzentration 20X
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 ml
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MOPS-SDS running buffer (20X)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Sodium lauryl sulfate