Learn More
MOPSO, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414069
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15414069 100 mL 100 Milliliter
15424069 250 mL 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15414069
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61469.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79803-73-9
Summenformel C7H14NNaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 247.241
MDL-Nummer MFCD00070007
InChI-Schlüssel WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23675131
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxy-3-Morpholin-4-ylpropan-1-Sulfonat
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOPSO buffer soln.
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL