missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MorDalphos Pd G4, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31070164
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31070164 100 mg
31059084 250 mg
31067166 5 g
31069734 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31070164 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD00807811100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material MorDalphos Pd G4
CAS 2230788-66-4
Summenformel C44H57N2O4PPdS
MDL-Nummer MFCD30145864
Menge 100 mg
SMILES P(C1C=CC=CC=1N1CCOCC1)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)[Pd+2]1(N(C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[C-]12)C)[O-]S(=O)(=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 847.39
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.