Learn More
Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide |
| CAS | 157415-17-3 |
| Summenformel | C5H12BrN3O |
| MDL-Nummer | MFCD00051994 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | Br.NC(=N)N1CCOCC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 210.07 |
| Reinheit (%) | 98% |