Learn More
MedChemExpress Motilin, canine
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 98.74% |
| CAS | 85490-53-5 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekulargewicht | 2685.05 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Synonym | Motilin (canine) |