Learn More
Gilson™ Repetman elektronischer Seriendosierer, Digitalanzeige, 1μl bis 50 ml, Akku
Artikelnummer. 10287322 Alle ansehen Gilson Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
10287322 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10287322 Lieferant Gilson™ Lieferanten-Nr. F164501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für routinemäßige, sich wiederholende Dosierungsanwendungen bei einer Vielzahl wissenschaftlicher Gebiete. Der Gilson™ Repetman motorisierte Pipettierer für repetitive Abfüllvorgänge zeichnet sich durch überragende Zuverlässigkeit und Leistung aus.
  • Ergonomisches Design
  • Für eine kontinuierliche Volumeneinstellung von 1 μl bis 50 ml
  • Extrem geringe Betätigungskraft
  • Motorisierter Antrieb
  • Praktische Bedienung mit einer Hand
  • Automatische Erkennung der Spitzengröße
  • Intuitive Bedienung mit drei Betriebsmodi: Pipettieren, Dispensieren und automatisches Dispensieren
  • Erkennung der tatsächlichen Pipettierrate und automatischer Anpassung des Dosierrhythmus
  • Leichte, ermüdungsfreie Handhabung
  • Großes LCD-Display
  • Einfaches Laden des Akkus auf dem automatischem Ladeständer
  • Kompatibel mit den meisten Standard-Spritzenspitzen
  • Automatische Abschaltung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Anzahl Kanäle 1
Typ Motorbetriebener Mehrfachdispenser
Steckertyp EU
Menge 1 Each
Betriebstemperatur (metrisch) 15°C bis 40°C
Spannung 230 V
Stromstärke 500 mA
Frequenz 50 Hz