Learn More
Ibidi Mounting Medium with DAPI
Artikelnummer. 17246423
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Eindeckmedium
Artikelnummer. Produkttyp
17246423 Eindeckmedium
1 options
Artikelnummer. 17246423
Marke: Ibidi 50011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ibidi Mounting Medium with DAPI is a mounting medium with DAPI that is optimized for fluorescence microscopy.
  • A mounting medium with DAPI that is optimized for fluorescence microscopy with Ibidi μ-Slides and μ-Dishes
  • non-drying
  • non-hardening
  • volume stable
  • 15 mL
Spezifikation
Menge 1
Produkttyp Eindeckmedium
Volumen (metrisch) 5 mL