Learn More
CD1c Mouse anti-Human, PerCP-Cy5.5, Clone: F10/21A3, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 565424
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884309
  • 256.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The F10/21A3 monoclonal antibody specifically binds to CD1c. The CD1 family of transmembrane glycoproteins are structurally related to the classical major histocompatibility complex (MHC) proteins. CD1c is a type I transmembrane glycoprotein that forms heterodimers with beta-2-microglobulin. CD1c presents lipids and glycolipids of self or microbial origin to T cells. CD1c is expressed by Langerhans cells, dendritic cells, monocytes, cortical thymocytes, T cells, and some B cells.
Spezifikation
Spezifikation
CD1c
Monoclonal
PerCP-Cyanine5.5
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
GM-CSF- and IL-4-activated Human Monocytes
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
F10/21A3
CD1; R7; M241; BDCA1
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ